4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,6-Dichloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR52330-1G OR52330-250MG
APOSOR52330-1GEA 1450 NOK
APOSOR52330-1G APOSOR52330-250MG
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Smeltepunkt: 253…254 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09753581
CAS-nummer: 2589-12-0