(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52358-5G
APOSOR52358-5GEA 1850 NOK
APOSOR52358-5G
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₃
MW: 167,5900 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06809590
CAS-nummer: 1187929-04-9