Pentabromotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
OR52367-25G OR52367-5G OR52367-1G
APOSOR52367-25GEA 1075 NOK
APOSOR52367-25G APOSOR52367-5G APOSOR52367-1G
Pentabromotoluene 98%
Pentabromotoluene
Formel: C₇H₃Br₅
MW: 486,62 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000060
CAS-nummer: 87-83-2
FN: 3077
ADR: 9+EHS,III