1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dimethoxyphenylacetylene
OR52391-5G
APOSOR52391-5GEA 965 NOK
APOSOR52391-5G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03839985
CAS-nummer: 171290-52-1