2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52408-250MG OR52408-1G OR52408-5G
APOSOR52408-250MGEA 915 NOK
APOSOR52408-250MG APOSOR52408-1G APOSOR52408-5G
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₈H₁₄N₂O
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11044206
CAS-nummer: 561314-57-6