Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Aminocyclobutanone, N-CBZ protected, Benzyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
OR52418-10G OR52418-1G OR52418-5G
APOSOR52418-10GEA 4250 NOK
APOSOR52418-10G APOSOR52418-1G APOSOR52418-5G
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,2400 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13152267
CAS-nummer: 130369-36-7