Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Fmoc-trans-4-Amc-OH, trans-4-(((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-Fmoc-tranexamic acid, trans-4-[[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR52526-25G
APOSOR52526-25GEA 1350 NOK
APOSOR52526-25G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379,46 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00273480
CAS-nummer: 167690-53-1