Boc-D-Ser(Me)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methoxypropanoic acid, Boc-O-Methyl-D-serine
OR52578-25G
APOSOR52578-25GEA 1000 NOK
APOSOR52578-25G
Boc-D-Ser(Me)-OH 97%
Boc-D-Ser(Me)-OH
Formel: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08063987
CAS-nummer: 86123-95-7