6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52594-1G OR52594-5G
APOSOR52594-1GEA 3400 NOK
APOSOR52594-1G APOSOR52594-5G
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₈N₂OS
MW: 228,27 g/mol
Smeltepunkt: 133 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00139592
CAS-nummer: 74630-73-2