Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR52601-10G OR52601-25G OR52601-5G
APOSOR52601-10GEA 1200 NOK
APOSOR52601-10G APOSOR52601-25G APOSOR52601-5G
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Formel: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153389
CAS-nummer: 138775-22-1