Etilefrine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride
OR52664-25G OR52664-5G
APOSOR52664-25GEA 7600 NOK
APOSOR52664-25G APOSOR52664-5G
Etilefrine hydrochloride
Etilefrine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 217,69 g/mol
Smeltepunkt: 122 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060167
CAS-nummer: 943-17-9
EINECS: 213-398-8