4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-(4-Bromo-2-pyridyl)piperazine
OR52759-1G OR52759-5G
APOSOR52759-1GEA 2700 NOK
APOSOR52759-1G APOSOR52759-5G
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
4-Bromo-2-piperazinopyridine
Formel: C₉H₁₂BrN₃
MW: 242,1157 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16618975
CAS-nummer: 1201643-59-5