4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(4-Bromopyridin-2-yl)morpholine, 4-(4-Bromo-2-pyridyl)morpholine
OR52762-1G OR52762-250MG OR52762-5G
APOSOR52762-1GEA 3075 NOK
APOSOR52762-1G APOSOR52762-250MG APOSOR52762-5G
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Formel: C₉H₁₁BrN₂O
MW: 243,1004 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13195616
CAS-nummer: 1040377-12-5