3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(5-Bromo-3-pyridyl)morpholine, 3-Bromo-5-morpholinopyridine
OR52763-5G
APOSOR52763-5GEA 2350 NOK
APOSOR52763-5G
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine
Formel: C₉H₁₁BrN₂O
MW: 243,1004 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11656285
CAS-nummer: 200064-13-7