1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Piperazin-1-ylaniline
OR52766-1G OR52766-5G
APOSOR52766-1GEA 750 NOK
APOSOR52766-1G APOSOR52766-5G
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
1-(4-Aminophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01365906
CAS-nummer: 67455-41-8