6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR52768-1G OR52768-250MG
APOSOR52768-1GEA 5200 NOK
APOSOR52768-1G APOSOR52768-250MG
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06447399
CAS-nummer: 55403-29-7