4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR52771-1G OR52771-250MG
APOSOR52771-1GEA 11075 NOK
APOSOR52771-1G APOSOR52771-250MG
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine 95%
4-Piperidin-1-ylpyridin-2-amine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01646275
CAS-nummer: 52311-35-0