2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5278-1G OR5278-250MG OR5278-100MG
APOSOR5278-1GEA 4050 NOK
APOSOR5278-1G APOSOR5278-250MG APOSOR5278-100MG
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00269226
CAS-nummer: 123533-41-5