3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR52789-1G OR52789-500MG
APOSOR52789-1GEA 11800 NOK
APOSOR52789-1G APOSOR52789-500MG
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00034435
CAS-nummer: 28252-81-5