(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 860 NOK
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Formel: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Kokepunkt: 138 °C/6mmHg
Tetthet: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005387
CAS-nummer: 5061-21-2