7,8-Dichloroisoquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5292-1G OR5292-250MG OR5292-5G
APOSOR5292-1GEA 1725 NOK
APOSOR5292-1G APOSOR5292-250MG APOSOR5292-5G
7,8-Dichloroisoquinoline 98%
7,8-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Smeltepunkt: 89…92 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258638
CAS-nummer: 61563-36-8