Syklopropankarboksyl syre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR5295-1KG OR5295-250G OR5295-50G
APOSOR5295-1KGEA 1775 NOK
APOSOR5295-1KG APOSOR5295-250G APOSOR5295-50G
Syklopropankarboksyl syre 98%
Syklopropankarboksyl syre
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Kokepunkt: 182…184 °C/760mmHg
Smeltepunkt: 14…19 °C
Tetthet: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001287
CAS-nummer: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
FN: 3265
ADR: 8,II