1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR53023-10G OR53023-1G OR53023-5G
APOSOR53023-10GEA 3150 NOK
APOSOR53023-10G APOSOR53023-1G APOSOR53023-5G
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Formel: C₁₄H₁₃N₃
MW: 223,28 g/mol
Smeltepunkt: 147…152 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01719807
CAS-nummer: 23856-21-5