4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR53050-1G OR53050-250MG
APOSOR53050-1GEA 8425 NOK
APOSOR53050-1G APOSOR53050-250MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11846188
CAS-nummer: 875515-76-7