2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
OR53100-100G OR53100-25G
APOSOR53100-100GEA 1700 NOK
APOSOR53100-100G APOSOR53100-25G
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 222 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012979
CAS-nummer: 137-09-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III