1,6-Dibromopyrene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR53108-25G OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA 1625 NOK
APOSOR53108-25G APOSOR53108-5G
1,6-Dibromopyrene 98%
1,6-Dibromopyrene
Formel: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
Smeltepunkt: 230 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09263746
CAS-nummer: 27973-29-1