3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected
OR53118-1G OR53118-5G
APOSOR53118-1GEA 2875 NOK
APOSOR53118-1G APOSOR53118-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₄S
MW: 233,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01569306
CAS-nummer: 141783-63-3