(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 4-Bromo-2-pyridinemethanol, (4-Bromopyridin-2-yl)methanol
OR53132-5G
APOSOR53132-5GEA 790 NOK
APOSOR53132-5G
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Smeltepunkt: 49…54 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09800557
CAS-nummer: 131747-45-0