Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
OR53168-1G OR53168-5G
APOSOR53168-1GEA 270 NOK
APOSOR53168-1G APOSOR53168-5G
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formel: C₅H₇N₃O₃
MW: 157,13 g/mol
Smeltepunkt: 200…205 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03425200
CAS-nummer: 4970-53-0