Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
OR53212-10G OR53212-1G OR53212-5G
APOSOR53212-10GEA 12250 NOK
APOSOR53212-10G APOSOR53212-1G APOSOR53212-5G
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₂S
MW: 246,72 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08063161
CAS-nummer: 583878-42-6