4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Leverandør: Apollo Scientific
OR5322-25G OR5322-5G OR5322-1G OR5322-10G
APOSOR5322-25GEA 0 NOK
APOSOR5322-25G APOSOR5322-5G APOSOR5322-1G APOSOR5322-10G
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Formel: C₈H₁₃NS
MW: 155,26 g/mol
Kokepunkt: 174…175 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051643
CAS-nummer: 15679-11-5