5,6-Dimethoxyindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5372-1G OR5372-250MG
APOSOR5372-1GEA 1250 NOK
APOSOR5372-1G APOSOR5372-250MG
5,6-Dimethoxyindole 98%
5,6-Dimethoxyindole
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Kokepunkt: 198 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 154…157 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005675
CAS-nummer: 14430-23-0