1,1'-Tiokarbonyldiimidazol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
OR5389-100G OR5389-25G OR5389-250G
APOSOR5389-100GEA 1850 NOK
APOSOR5389-100G APOSOR5389-25G APOSOR5389-250G
1,1'-Tiokarbonyldiimidazol 95%
1,1'-Tiokarbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Smeltepunkt: 88…105 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005289
CAS-nummer: 6160-65-2