3-Biphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: [1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic acid
OR5411-1G OR5411-25G OR5411-5G
APOSOR5411-1GEA 270 NOK
APOSOR5411-1G APOSOR5411-25G APOSOR5411-5G
3-Biphenylboronic acid
3-Biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Smeltepunkt: 206…211 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318102
CAS-nummer: 5122-95-2