Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzoate
OR54324-1G OR54324-500MG
APOSOR54324-1GEA 3950 NOK
APOSOR54324-1G APOSOR54324-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₄INO₃
MW: 383,19 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12827829
CAS-nummer: 1186405-03-7