N-Boc-D-alaninol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Boc-D-Alaninol, (R)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR54336-100G OR54336-25G OR54336-5G
APOSOR54336-100GEA 1375 NOK
APOSOR54336-100G APOSOR54336-25G APOSOR54336-5G
N-Boc-D-alaninol
N-Boc-D-alaninol
Formel: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,2 g/mol
Smeltepunkt: 56…61 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00235912
CAS-nummer: 106391-86-0