2-Iodopyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR54388-1G OR54388-5G OR54388-25G
APOSOR54388-1GEA 450 NOK
APOSOR54388-1G APOSOR54388-5G APOSOR54388-25G
2-Iodopyrimidine 95%
2-Iodopyrimidine
Formel: C₄H₃IN₂
MW: 205,9800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09835340
CAS-nummer: 31462-54-1