2-Aminoisophthalic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Aminoisophthalic Acid
OR5441-5G OR5441-1G OR5441-25G
APOSOR5441-5GEA 305 NOK
APOSOR5441-5G APOSOR5441-1G APOSOR5441-25G
2-Aminoisophthalic acid 98%
2-Aminoisophthalic acid
Formel: C₈H₇NO₄
Smeltepunkt: 300…304 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00817808
CAS-nummer: 39622-79-2