2-Thiopheneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
OR5442-25G OR5442-5G
APOSOR5442-25GEA 380 NOK
APOSOR5442-25G APOSOR5442-5G
2-Thiopheneboronic acid
2-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Smeltepunkt: 128…131 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151850
CAS-nummer: 6165-68-0