3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
OR5444-5G OR5444-25G
APOSOR5444-5GEA 325 NOK
APOSOR5444-5G APOSOR5444-25G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Formel: C₅H₈BNO₃
MW: 140,93 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02677945
CAS-nummer: 16114-47-9