3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR54490-1G OR54490-5G OR54490-25G
APOSOR54490-1GEA 270 NOK
APOSOR54490-1G APOSOR54490-5G APOSOR54490-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Formel: C₁₂H₈BrCl
MW: 267,55 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06201361
CAS-nummer: 844856-42-4