Bis(pinacolato)diboron 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR5456-100G OR5456-25G OR5456-500G
APOSOR5456-100GEA 555 NOK
APOSOR5456-100G APOSOR5456-25G APOSOR5456-500G
Bis(pinacolato)diboron 99%
Bis(pinacolato)diboron
Versatile reagent for the preparation of boronic esters:J.Org.Chem.1995, 60,7508-7510.
Formel: C₁₂H₂₄B₂O₄
MW: 253,94 g/mol
Smeltepunkt: 137…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00799570
CAS-nummer: 73183-34-3