Fmoc-L-phenylalanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR54571-100G OR54571-1KG OR54571-500G
APOSOR54571-100GEA 970 NOK
APOSOR54571-100G APOSOR54571-1KG APOSOR54571-500G
Fmoc-L-phenylalanine 98%
Fmoc-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00037128
CAS-nummer: 35661-40-6