H-Lys(boc)-OMe·HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR54646-100G OR54646-25G OR54646-5G
APOSOR54646-100GEA 5825 NOK
APOSOR54646-100G APOSOR54646-25G APOSOR54646-5G
H-Lys(boc)-OMe·HCl 98%
H-Lys(boc)-OMe·HCl
Formel: C₁₂H₂₅ClN₂O₄
MW: 296,792 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00076959
CAS-nummer: 2389-48-2