Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR55003-1G OR55003-5G
APOSOR55003-1GEA 2175 NOK
APOSOR55003-1G APOSOR55003-5G
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Smeltepunkt: 60…80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12401615
CAS-nummer: 1211764-55-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III