2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Chloromethyl)-5-methylpyrimidine hydrochloride
OR55033-1G OR55033-250MG
APOSOR55033-1GEA 5925 NOK
APOSOR55033-1G APOSOR55033-250MG
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22196490
CAS-nummer: 1384430-75-4