Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 325 NOK
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Smeltepunkt: 45…47 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00449457
CAS-nummer: 53662-83-2