2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Dicyclohexyl(2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methyl-)-1,1'-biphenyl, MePhos, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl
OR55088-100G OR55088-25G
APOSOR55088-100GEA 3000 NOK
APOSOR55088-100G APOSOR55088-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Formel: C₂₅H₃₃P
MW: 364,513 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094577
CAS-nummer: 251320-86-2