2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5510-100MG OR5510-1G OR5510-250MG
APOSOR5510-100MGEA 720 NOK
APOSOR5510-100MG APOSOR5510-1G APOSOR5510-250MG
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₃
Smeltepunkt: 85…89 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08059572
CAS-nummer: 38902-87-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III