6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55104-100MG OR55104-250MG OR55104-1G
APOSOR55104-100MGEA 1300 NOK
APOSOR55104-100MG APOSOR55104-250MG APOSOR55104-1G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15071436
CAS-nummer: 1021859-29-9